1-Phényl-1,2-propanedione 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Phenylpropane-1,2-dione
207360050 207360010
ACRO207360050EA 91.5 EUR InStock
ACRO207360050 ACRO207360010
1-Phényl-1,2-propanedione 98%
1-Phényl-1,2-propanedione
Formule: C₆H₅C(O)C(O)CH₃
MW: 148,16 g/mol
Point d'ébullition: 103…105 °C (14 mmHg)
Point de fusion: ? 20 °C
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008755
Numéro CAS: 579-07-7
EINECS: 209-435-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1394d5392b739ebd2496078378d299949ea575ae&vid=b85d2a588e386bc41f5caca908cd1530a3da9131&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité