2'-Acétoxyacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21624.06 B21624.14
B21624.06EA 38.3 EUR InStock
B21624.06 B21624.14
2'-Acétoxyacétophénone ≥98%
2'-Acétoxyacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 7250-94-4 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: 88-91° Boiling Point: 118°/19mm MDL No.: MFCD00017223
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 88…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017223
Numéro CAS: 7250-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité