4'-Acétoxyacétophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acétate de 4-acétylphényleAcétate de p-acétylphényle
B22284.14EA 28.6 EUR InStock
B22284.14 B22284.36 B22284.22
4'-Acétoxyacétophénone ≥99%
4'-Acétoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point d'ébullition: 165…170 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 51…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017229
Numéro CAS: 13031-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité