ω,ω-Difluoroacétophénone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25750.03 H25750.MD H25750.06
H25750.03EA 139 EUR InStock
H25750.03 H25750.MD H25750.06
ω,ω-Difluoroacétophénone 95%
ω,ω-Difluoroacétophénone
Purity: 95% CAS No.: 395-01-7 Molecular Formula: C8H6F2O Formula Weight: 156.13 Refractive Index: 1.4955 Odour: Characteristic Boiling Point: 53-54°/12mm MDL No.: MFCD06246879
Formule: C₈H₆F₂O
Point d'ébullition: 53…54 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06246879
Numéro CAS: 395-01-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité