2'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone
Synonyms: 1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
009204-1G 009204-5G
FLUO009204-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009204-1G FLUO009204-5G
2'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone
2'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142713
Numéro CAS: 98619-07-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité