Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L19892.MDEA 61.8 EUR InStock
L19892.MD
3'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone ≥98%
3'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone


Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215840
Numéro CAS: 403-14-5
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité