3'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone
Synonyms: 1-(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)-1-ethanone
013006-1G 013006-5G
FLUO013006-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013006-1G FLUO013006-5G
3'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone
3'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00215840
Numéro CAS: 403-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité