4'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone
Synonyms: 4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
003064-5G 003064-25G
FLUO003064-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003064-5G FLUO003064-25G
4'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone
4'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143203
Numéro CAS: 1481-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité