2-(2-Méthoxyphénoxy)-5-(trifluorométhyl)aniline
003999-1G 003999-5G
FLUO003999-1GEA 0 EUR InStock
FLUO003999-1G FLUO003999-5G
2-(2-Méthoxyphénoxy)-5-(trifluorométhyl)aniline
2-(2-Méthoxyphénoxy)-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₁₄H₁₂F₃NO₂
MW: 283,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052419
Numéro CAS: 175135-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité