2-Nitro-4-(trifluorométhyl)anisole
Synonyms: 4-Methoxy-3-nitrobenzotrifluoride, 1-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
006746-5G 006746-25G
FLUO006746-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006746-5G FLUO006746-25G
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)anisole
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221,14 g/mol
Point d'ébullition: 90…95 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 47 °C
Numéro MDL: MFCD00007099
Numéro CAS: 394-25-2
EINECS: 206-891-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité