5-Iodo-o-toluidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Iodo-2-méthylaniline
L07404.03EA 56.2 EUR InStock
L07404.03 L07404.06
5-Iodo-o-toluidine ≥98%
5-Iodo-o-toluidine
Formule: C₇H₈IN
MW: 233,05 g/mol
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051531
Numéro CAS: 83863-33-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité