4-Iodo-o-toluidine
Synonyms: 2-Amino-5-iodotoluene, 4-Iodo-2-methylaniline
005444-5G 005444-25G
FLUO005444-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005444-5G FLUO005444-25G
4-Iodo-o-toluidine
4-Iodo-o-toluidine
Formule: C₇H₈IN
MW: 233,05 g/mol
Point d'ébullition: 279 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…92 °C
Numéro MDL: MFCD00025299
Numéro CAS: 13194-68-8
EINECS: 236-154-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité