4-Iodo-m-toluidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
357800050 357800250 357801000
ACRO357800050EA 37.4 EUR InStock
ACRO357800050 ACRO357800250 ACRO357801000
4-Iodo-m-toluidine 98%
4-Iodo-m-toluidine
Formule: C₇H₈IN
MW: 233,05 g/mol
Point de fusion: 50…55 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01569451
Numéro CAS: 4949-69-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité