Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthoxybenzyle isothiocyanate 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-MBITC

ACRO413810050EA 134 EUR InStock
ACRO413810050
4-Méthoxybenzyle isothiocyanate 95%
4-Méthoxybenzyle isothiocyanate


Formule: C₉H₉NOS
MW: 179,24 g/mol
Point d'ébullition: 170…175 °C (16 mmHg)
Densité: 1,0872 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041117
Numéro CAS: 3694-57-3
ONU: 2810
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5925 to 1.5985 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité