α,α-Diméthoxytoluene 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11009.0E A11009.22 A11009.36
A11009.0EEA 614 EUR InStock
A11009.0E A11009.22 A11009.36
α,α-Diméthoxytoluene 99%
α,α-Diméthoxytoluene
Purity: 99% CAS No.: 1125-88-8 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.20 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.4935 Odour: Characteristic Boiling Point: 196° Beilstein Reference: 2044501 MDL No.: MFCD00008491
Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 196 °C
Densité: 1.014
Point d'éclair: 69 °C (156 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008491
Numéro CAS: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité