5-Phénylpentane-1-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L12070.03 L12070.06
L12070.03EA 29.7 EUR InStock
L12070.03 L12070.06
5-Phénylpentane-1-ol ≥97%
5-Phénylpentane-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 10521-91-2 Molecular Formula: C6H5(CH2)5OH Formula Weight: 164.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 113-114°/1.5mm Beilstein Reference: 1935233 MDL No.: MFCD00002979
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 113…114 °C (1.5 mmHg)
Densité: 0.975
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002979
Numéro CAS: 10521-91-2
EINECS: 234-064-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité