4-Heptylphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15407.03 A15407.06 A15407.14
A15407.03EA 54.2 EUR InStock
A15407.03 A15407.06 A15407.14
4-Heptylphénol ≥98%
4-Heptylphénol
Purity: 98+% CAS No.: 1987-50-4 Molecular Formula: C13H20O Formula Weight: 192.30 Refractive Index: 1.5070 Melting Point: 25-28° Boiling Point: 156°/9mm UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00041751
Formule: C₁₃H₂₀O
Point d'ébullition: 156 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 25…28 °C
Densité: 0.939 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041751
Numéro CAS: 1987-50-4
EINECS: 217-862-0
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité