4-Heptylphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14136500EA 118 EUR InStock
EHERC14136500
4-Heptylphénol
4-Heptylphénol
Formule: C₁₃H₂₀O
MW: 192,3 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 0,939 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041751
Numéro CAS: 1987-50-4
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité