Chloramine T (sel de sodium) trihydraté pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
15223.1600 15223.3600 15223.2600
KRAF15223.1600EA 84.7 EUR InStock
KRAF15223.1600 KRAF15223.3600 KRAF15223.2600
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté pour analyses
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté
Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Point de fusion: 167…170 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 192 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149066
Numéro CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
ONU: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité