Chloramine T (sel de sodium) trihydraté ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Tosylchloramide sodique trihydraté
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.02426.0250EA 56.3 EUR InStock
1.02426.0250
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté
Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281,69 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 192 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149066
Numéro CAS: 7080-50-4
ONU: 2928
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02085
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 150 g/l (25 °C)
Molar Mass 281.69 g/mol
Bulk Density 540 - 680 kg/m3
Flash Point 192 °C
pH 8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité