Chloramine T (sel de sodium) trihydraté
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
0271.1 0271.2 0271.3
ROTH0271.1EA 39.5 EUR InStock
ROTH0271.1 ROTH0271.2 ROTH0271.3
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté
Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281,69 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 192 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149066
Numéro CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
ONU: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité