4'-Cyclohexylacétophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: p-Cyclohexylacetophenone
B20838.06 B20838.14 B20838.22
B20838.06EA 27.1 EUR InStock
B20838.06 B20838.14 B20838.22
4'-Cyclohexylacétophénone ≥99%
4'-Cyclohexylacétophénone
Purity: 99% CAS No.: 18594-05-3 Molecular Formula: C14H18O Formula Weight: 202.30 Melting Point: 66-70° Boiling Point: 179-181°/14mm MDL No.: MFCD00001453
Formule: C₁₄H₁₈O
MW: 202,3 g/mol
Point d'ébullition: 179…181 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001453
Numéro CAS: 18594-05-3
EINECS: 242-432-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité