ω-Bromo-4-phénylacétophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-4'-phenylacetophenone, Bromomethyl p-phenylphenyl ketone, α-Bromo-4-phenylacetophenone, Biphenyl-4-yl bromomethyl ketone, 4-Phenylphenacyl bromide
146350250 146350050
ACRO146350250EA 104 EUR InStock
ACRO146350250 ACRO146350050
ω-Bromo-4-phénylacétophénone 98%
ω-Bromo-4-phénylacétophénone
Formule: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275,14 g/mol
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000202
Numéro CAS: 135-73-9
EINECS: 205-217-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -3.0° to -5.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité