Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4'-DDT

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: o,p'-DDT2,2,2,o,p'-Pentachloroéthylidenebisbenzene

EHERC12081000EA 240 EUR InStock
EHERC12081000
2,4'-DDT
2,4'-DDT


Formule: C₁₄H₉Cl₅
MW: 354,49 g/mol
Numéro CAS: 789-02-6
ONU: 2761
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité