2,4'-DDT
Fournisseur: Merck
Synonyms: o,p'-DDT2,2,2,o,p'-Pentachloroéthylidenebisbenzene
49018.EA 198 EUR InStock
49018.
2,4'-DDT
2,4'-DDT
Formule: C₁₄H₉Cl₅
MW: 354,49 g/mol
Numéro CAS: 789-02-6
ONU: 2761
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité