Clofenotane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4,4'-DDTDDTp,p'-DDT1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthaneDicophaneDichlorodiphényltrichloroéthane2,2,2,p,p'-Pentachloroéthylidenebisbenzene
EHERC12080000EA 120 EUR InStock
EHERC12080000
Clofenotane
Clofenotane
Formule: C₁₄H₉Cl₅
MW: 354,49 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼89 °C
Densité: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 50-29-3
ONU: 2761
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02898
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité