Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Clorofene

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC10572000EA 105 EUR InStock
EHERC10572000
Clorofene
Clorofene


Formule: C₁₃H₁₁ClO
MW: 218,68 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…47 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00020140
Numéro CAS: 120-32-1
Merck Index: 13,02433
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité