Diphénylacétonitrile 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Diphenylacetonitrile
150361000 150365000 150360025
ACRO150361000EA 36.7 EUR InStock
ACRO150361000 ACRO150365000 ACRO150360025
Diphénylacétonitrile 99+%
Diphénylacétonitrile
Formule: (C₆H₅)₂CHCN
MW: 193,25 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 73…76 °C
Densité: 1,182 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001862
Numéro CAS: 86-29-3
EINECS: 201-662-5
Merck Index: 13,03348
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 76 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité