Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diphénylacétonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.03259.0100EA 16 EUR InStock
8.03259.0100 8.03259.9999
Diphénylacétonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Diphénylacétonitrile


Formule: (C₆H₅)₂CHCN
MW: 193,25 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71…74 °C
Densité: 1,182 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001862
Numéro CAS: 86-29-3
Merck Index: 13,03348
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 71 - 74 °C
Molar Mass 193.24 g/mol
Boiling Point 175 - 177 °C (15 hPa)
Vapor Pressure 21.3 hPa (190 °C)
Flash Point 120 °C


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité