4'-Phénylacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14622.14 A14622.22 A14622.36
A14622.14EA 35.3 EUR InStock
A14622.14 A14622.22 A14622.36
4'-Phénylacétophénone ≥98%
4'-Phenylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 92-91-1 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Melting Point: 117-123° Boiling Point: 168°/8mm MDL No.: MFCD00008749
Formule: C₁₄H₁₂O
Point d'ébullition: 168 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 117…123 °C
Densité: 1.251 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008749
Numéro CAS: 92-91-1
EINECS: 202-202-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité