4'-Isopropylacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20581.06EA 32.8 EUR InStock
B20581.06 B20581.14 B20581.22
4'-Isopropylacétophénone ≥98%
4'-Isopropylacétophénone
Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C
Densité: 0,970
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048297
Numéro CAS: 645-13-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité