4'-Isopropylacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41367.0010EA 104 EUR InStock
8.41367.0010
4'-Isopropylacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4'-Isopropylacétophénone
Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00048297
Numéro CAS: 645-13-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 162.23 g/mol
Boiling Point 119 - 120 °C (13.3 hPa)
Density 0.970 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C11H14O
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité