Disoprofol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L06841.22 L06841.14 L06841.36
L06841.22EA 103 EUR InStock
L06841.22 L06841.14 L06841.36
Disoprofol ≥97%
Disoprofol
Purity: 97% CAS No.: 2078-54-8 Molecular Formula: C12H18O Formula Weight: 178.28 Flash Point: 113°(235°F) Density: 0.962 Refractive Index: 1.5140 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 254-256° Beilstein Reference: 1866484 Merck Reference: 14,7834 MDL No.: MFCD00008885
An anesthetic that exhibits direct activation of the GABA-A receptor
Formule: C₁₂H₁₈O
Point d'ébullition: 254…256 °C
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 0.962
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008885
Numéro CAS: 2078-54-8
EINECS: 218-206-6
Merck Index: 14,7834
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité