Disoprofol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 2,6-Bisisopropylphénol2,6-Diisopropylphénol
PROOMM0461.00EA 371 EUR InStock
PROOMM0461.00
Disoprofol
Disoprofol
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,27 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1,032 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008885
Numéro CAS: 2078-54-8
Merck Index: 13,07927
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité