2-tert-Butyl-p-crésol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
107960050 107961000 107965000
ACRO107960050EA 23.8 EUR InStock
ACRO107960050 ACRO107961000 ACRO107965000
2-tert-Butyl-p-crésol 99%
2-tert-Butyl-p-crésol
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50…53 °C
Densité: 0,961 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002381
Numéro CAS: 2409-55-4
EINECS: 219-314-6
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 53 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité