2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
Fournisseur: KRAEMER & MARTIN GMBH
Synonyms: Butylhydroxytoluène
KRAE17-100.9025EA 0 EUR InStock
KRAE17-100.9025
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
Formule: C₁₅H₂₄O
MW: 220,35 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…70 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C
Numéro MDL: MFCD00011644
Numéro CAS: 128-37-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité