4-Iodobiphényle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Iodo-1,1'-biphenyl
H27453.14 H27453.06 H27453.03
H27453.14EA 481 EUR InStock
H27453.14 H27453.06 H27453.03
4-Iodobiphényle ≥97%
4-Iodobiphényle
Purity: 97% CAS No.: 1591-31-7 Molecular Formula: C12H9I Formula Weight: 280.11 Melting Point: 110-114° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00019028
Formule: C₁₂H₉I
MW: 280,11 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110…114 °C
Densité: 1.584 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019028
Numéro CAS: 1591-31-7
EINECS: 216-469-1
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité