4-Iodobiphényle
Fournisseur: Molekula
MOLE54561470-1GEA 0 EUR InStock
MOLE54561470-1G
4-Iodobiphényle
4-Iodobiphényle
Formule: C₁₂H₉I
MW: 280,11 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 112 °C
Densité: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00019028
Numéro CAS: 1591-31-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité