N,N-Dibenzylaniline ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32091.14 H32091.22
H32091.14EA 40.8 EUR InStock
H32091.14 H32091.22
N,N-Dibenzylaniline ≥99%
N,N-Dibenzylaniline
Purity: 99%
CAS No.: 91-73-6
Molecular Formula: C20H19N
Formula Weight: 273.37
Melting Point: 69-71°
Boiling Point: 180°/1mm
MDL No.: MFCD00022015
Formule: (C₆H₅)N(CH₂C₆H₅)₂
Point d'ébullition: 180 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 69…71 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022015
Numéro CAS: 91-73-6
EINECS: 202-093-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité