4-Méthoxybiphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L01260.06 L01260.14
L01260.06EA 33.3 EUR InStock
L01260.06 L01260.14
4-Méthoxybiphényle ≥98%
4-Méthoxybiphényle
Purity: 98+% CAS No.: 613-37-6 Molecular Formula: C13H12O Formula Weight: 184.24 Melting Point: 86-90° Boiling Point: 157°/10mm MDL No.: MFCD00014897
Formule: C₁₃H₁₂O
Point d'ébullition: 157 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014897
Numéro CAS: 613-37-6
EINECS: 210-339-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité