4-Méthoxybiphényle 97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
374776-5GEA 76.8 EUR InStock
374776-5G
4-Méthoxybiphényle 97%, Sigma-Aldrich®
4-Méthoxybiphényle
4-Methoxybiphenyl has been used as a standard reagent whose fluorescence intensity is associated with the fluorescence characteristics of the products of derivatisation reaction for aryl halides with phenylboronic acid (PBA).
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Point de fusion: 86,..90 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00014897
Numéro CAS: 613-37-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/85/26658985.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white powder, crystals, crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms to structure
Gas liquid 96.5% (minimum)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité