Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phénoxybiphényle ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

L06183.14EA 164 EUR InStock
L06183.14
2-Phénoxybiphényle ≥98%
2-Phénoxybiphényle


Formule: C₁₈H₁₄O
MW: 246,31 g/mol
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003035
Numéro CAS: 6738-04-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité