Tétrachloro-p-benzoquinone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
213561000 213562500 213565000
ACRO213561000EA 106 EUR InStock
ACRO213561000 ACRO213562500 ACRO213565000
Tétrachloro-p-benzoquinone 99%
Tétrachloro-p-benzoquinone
Formule: C₆Cl₄O₂
MW: 245,88 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >290 °C
Densité: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001594
Numéro CAS: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02088
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité