Tétrachloro-p-benzoquinone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13495.14 A13495.22 A13495.36
A13495.14EA 39 EUR InStock
A13495.14 A13495.22 A13495.36
Tétrachloro-p-benzoquinone ≥97%
Tétrachloro-p-benzoquinone
Purity: 97% CAS No.: 118-75-2 Molecular Formula: C6Cl4O2 Formula Weight: 245.88 Melting Point: ca 290° subl. Beilstein Reference: 393006 Merck Reference: 14,2078 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001594
Formule: C₆Cl₄O₂
MW: 245,88 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 290 °C (subl.)
Densité: 1.970
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001594
Numéro CAS: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2078
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité