Tétrafluoro-p-benzoquinone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L01287.03EA 71.5 EUR InStock
L01287.03 L01287.06
Tétrafluoro-p-benzoquinone ≥97%
Tétrafluoro-p-benzoquinone
Formule: C₆F₄O₂
MW: 180,06 g/mol
Point d'ébullition: 133 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 184 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001592
Numéro CAS: 527-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité