Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopropanecarbonitrile 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

ACRO111661000EA 170 EUR InStock
ACRO111661000
Cyclopropanecarbonitrile 98%
Cyclopropanecarbonitrile


Formule: C₄H₅N
MW: 67,09 g/mol
Point d'ébullition: 133…135 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0,91 g/cm³
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001269
Numéro CAS: 5500-21-0
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.18

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité