Cyclopropanecarbonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11125.09 A11125.18 A11125.30
A11125.09EA 41.7 EUR InStock
A11125.09 A11125.18 A11125.30
Cyclopropanecarbonitrile ≥98%
Cyclopropanecarbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 5500-21-0 Molecular Formula: C4H5N Formula Weight: 67.09 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4210 Odour: Recognizable Boiling Point: 134-135° Beilstein Reference: 635790 UN No.: 3275 MDL No.: MFCD00001269
Formule: C₄H₅N
MW: 67,09 g/mol
Point d'ébullition: 134…135 °C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0.905
Point d'éclair: 32 °C (89 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001269
Numéro CAS: 5500-21-0
EINECS: 226-836-8
ONU: 3275
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité