Cyclohexanone-oxime ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A19820.22 A19820.36
A19820.22EA 29.7 EUR InStock
A19820.22 A19820.36
Cyclohexanone-oxime ≥97%
Cyclohexanone-oxime
Purity: 97% CAS No.: 100-64-1 Molecular Formula: C6H11NO Formula Weight: 113.16 Flash Point: 103°(217°F) Melting Point: 87-91° Boiling Point: 206-210° Beilstein Reference: 1616769 MDL No.: MFCD00001660
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Point d'ébullition: 206…210 °C
Point de fusion: 87…91 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 103 °C (217 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001660
Numéro CAS: 100-64-1
EINECS: 202-874-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité