Cyclopropylméthylcétone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13540.14 A13540.22 A13540.36
A13540.14EA 35.5 EUR InStock
A13540.14 A13540.22 A13540.36
Cyclopropylméthylcétone ≥99%
Cyclopropylméthylcétone
Purity: 99% CAS No.: 765-43-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 16°(61°F) Refractive Index: 1.4240 Melting Point: -70° Boiling Point: 113-114° Beilstein Reference: 1633817 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00001297
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 113…114 °C
Point de fusion: < –70 °C
Densité: 0.898
Point d'éclair: 16 °C (61 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001297
Numéro CAS: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité