Isophorone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5,5-Triméthylcyclohex-2-ènone3,5,5-Triméthyl-2-cyclohexène-1-one
ACRO122640025EA 82.5 EUR InStock
ACRO122640025 ACRO122640010 ACRO122645000
Isophorone 97%
Isophorone
Formule: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Point d'ébullition: 213…214 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0,92 g/cm³
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00001584
Numéro CAS: 78-59-1
Merck Index: 13,05215
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité